Tisk…
2-Fenoxyethanol ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
87105.290EA 1960 CZK
87105.290 87105.320 87105.460
2-Fenoxyethanol ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
2-Fenoxyethanol
Vzorec: C₆H₅OCH₂CH₂OH
MW: 138.17
Bod varu: 245
Bod tání: 13
Bod vzplanutí: 121
MDL Number: MFCD00002857
CAS číslo: 122-99-6
Merck Index: 12,07410
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC, area%) min. 99,0%
Identification (IR) passes test
Density (20/4) 1,105 - 1,110
Peroxides (as H₂O₂) max. 50 ppm