Tisk…
Destičky k precipitaci proteinu J.T.Baker® Bakerbond®
Dodavatel: Avantor
8181-596EA 14680 CZK
8181-596 8181-96
Destičky k precipitaci proteinu J.T.Baker® Bakerbond®
Systémy pro purifikaci proteinů Proteinové čistící reagence
Destičky k precipitaci proteinu J.T.Baker® Bakerbond® umožňují rychlé odstranění proteinů z biologických vzorků.
  • Odstranění proteinů z plazmy
  • Ideální pro LC-MS aplikace
  • Formát 96jamkové destičky pro více vzorků
  • Je možné použít vakuový manifold (8183-VM)
  • K dispozici jsou odběrové destičky
Při postupu podle standardního protokolu jsou proteiny vyloučeny z roztoku, tento proces odstraňuje z matrice proteiny, které by mohly rušit LC-MS analýzy a také zabraňuje jakémukoliv vysrážení proteinů v průběhu HPLC analýz.