Tisk…
Petrolether, 50…70 °C 90, AnalaR NORMAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
88263.290EA 2080 CZK
88263.290 88263.360 88263.460
Petrolether, 50…70 °C 90, AnalaR NORMAPUR®
Ropný líh
Hustota: 0.7
Bod vzplanutí: -10
MDL Number: MFCD00081849
CAS číslo: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Readily carbonisable substances passes test
Density (20/4) 0.654 - 0.670
Free acidity max. 0.00008 meq/g
Boiling range (50-70°C) (Vol%) min. 90%
Evaporation residue max. 10 ppm
Water max. 100 ppm