Tisk…
Hydroxid lithný, anhydrous ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
88369.180EA 2350 CZK
88369.180 88369.290
Hydroxid lithný, anhydrous ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Hydroxid lithný
Vzorec: LiOH
MDL Number: MFCD00011095
CAS číslo: 1310-65-2
UN: 2680
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay min. 99%
Heavy metals (as Pb) max. 20 ppm
Lithium carbonate max. 1.0%
Cl (Chloride) max. 0.04%
SO4 (Sulphate) max. 0.04%
Ca (Calcium) max. 0.02%
Fe (Iron) max. 20 ppm
K (Potassium) max. 0.02%
Na (Sodium) max. 0.05%