Tisk…
Capsaicin
Dodavatel: Apollo Scientific
BIC0125-5G BIC0125-10G BIC0125-25G
APOSBIC0125-5GEA 3740 CZK
APOSBIC0125-5G APOSBIC0125-10G APOSBIC0125-25G
Capsaicin
Capsaicin
Active component of cayenne pepper.
Vzorec: C₁₈H₂₇NO₃
Bod varu: 210…220 °C
Bod tání: 65…68 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
MDL Number: MFCD00017259
CAS číslo: 404-86-4