Tisk…
VWR®, Exsikátory
Dodavatel: VWR Collection
467-0071EA 5830 CZK
467-0071 467-0069 467-0070 467-0072 467-0073
VWR®, Exsikátory
Exsikátory Exsikátory skleněné
Borosilikátové sklo třída 3,3
  • precizně broušené ploché hrany a možnost střídat víka
  • Základna a víko se zabroušenou plochou přírubou
  • výborná mechanická, teplotní i chemická odolnost
Tyto exsikátory jsou vhodné pro sušení vzorků nebo ochranu před působením vlhkosti a vzduchu.
Certifikace: DIN 12491