Tisk…
Celite® Hyflo® Super Cel, filtrační pomůcka, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
22559.290EA 953 CZK
22559.290 22559.360
Celite® Hyflo® Super Cel, filtrační pomůcka, GPR RECTAPUR®
Celite® Hyflo® Super Cel, filtrační pomůcka
Diatomaceous silica for filtration.
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
Bod varu: 2200
Bod tání: >450 °C
Hustota: 2.36 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00132803
CAS číslo: 68855-54-9
REACH: 01-2119488518-22-XXXX
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identification Passes test
pH (25 °C; 10 %) 8.0 - 11.0 8,0 - 11,0
Wet density ≤ 353 g/l ≤ 353 g/l
Loss on ignition (600 °C) ≤ 0.5 %
Particle size (< 0.1 mm) ≥ 85 %