Tisk…
Celite® 512, filtrační pomůcka, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
22555.290EA 1073 CZK
22555.290 22555.360 22555.460
Celite® 512, filtrační pomůcka, GPR RECTAPUR®
Celite® 512, filtrační pomůcka
Calcined Diatomaceous Earth Filter Aid.
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
Vzorec: SiO₂
MW: 60.08
CAS číslo: 91053-39-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
pH (25 °C; 10%)
Wet density ≤ 370 g/l
Loss on ignition (1000 °C)
Particle size (< 75µm) ≥ 90%