Tisk…
Celite® 535, filtrační pomůcka, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
22554.290EA 731 CZK
22554.290 22554.360
Celite® 535, filtrační pomůcka, GPR RECTAPUR®
Celite® 535, filtrační pomůcka
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
  • Filter aid
  • Flux Calcined Diatomite
Vzorec: SiO₂
MW: 60.08
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 2.3…2.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132803
CAS číslo: 68855-54-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
pH (25 °C; 10%) 8,5 - 10,0
Loss on ignition (1000 °C) ≤ 0.5%
Particle size (< 0.1 mm) ≥ 80%