Celite® Standard Super-cel, filtrační pomůcka, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
22556.290EA
1270
CZK
22556.290
22556.360
Celite® Standard Super-cel, filtrační pomůcka, GPR RECTAPUR®
Celite® Standard Super-cel, filtrační pomůcka
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
- Filter aid
- Calcined, fresh water diatomeous earth
MDL Number:
MFCD00132803 CAS číslo: 91053-39-3 |
Výsledky specifikačního testu
pH (25 °C; 10% in water ) | 8,5 - 11,0 |
Wet density | ≤ 357 g/l |
Loss on ignition (1000 °C) | ≤ 0.5% |
Particle size (< 56µm) | ≥ 90% |