Tisk…
VWR® INCU-Line® ILCO 180 Premium, CO₂ inkubátor
Dodavatel: VWR Collection
390-1544EA 296300 CZK
390-1544 390-1690
VWR® INCU-Line® ILCO 180 Premium, CO₂ inkubátor
Inkubátory Inkubátory CO₂
ILCO 180 Premium nabízí optimální růstové podmínky pro buněčné kultury a splňuje náročné požadavky na nejlepší možný růst buněk a maximální bezpečnost vzorku. Tento CO₂ inkubátor je dodáván s vestavěným infračerveným CO₂ senzorem bez unášení, který lze sterilizovat. Spolehlivou dekontaminaci zajišťuje standardní sterilizační rutina 180 °C horkovzdušnou sterilizací, která zcela eliminuje nečistoty a zajišťuje úplnou sterilizaci vnitřní komory. Tento model má intuitivní menu a uživatelsky přívětivý software, také USB port pro stahování dat na USB flash disk a pro nahrávání programů. Lze jej přMore Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Model ILCO 180 Premium ILCO 260 Premium
Environmentally Preferable
Temperature fluctuation (time) <±0,1 °C @ 37 °C <±0,1 °C at 37 °C
Temperature variation (spatial) < ±0,3 °C @ 37 °C < ±0,4 °C at 37 °C
Čas obnovení po 30 sekundách otevření dveří při 37 °C 6 min 5 min
Kapacita 182 L 262 L
Uživatelný objem 135 L 205 L
Typ proudění Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu
CO₂ range 0 - 20% 0 - 20%
Čas obnovení CO₂ po 30 vteřinovém otevření dveří v 5 Vol.% CO₂ 10 min 10 min
Max. load per shelf 10 kg 30 kg
Maximální kapacita komory 30 kg 50 kg
Vnitřní ŠxHxV 560×500×650 mm 600×550×800 mm
Ext. W×D×H 700×780×920 mm 740×840×1070 mm
Spotřeba energie 66 Wh/h at 37 °C 97 Wh/h at 37 °C
Nominální spotřeba energie 1700 W 1700 W
Úroveň hluku 42 dB(A) 44 dB(A)
Rozsah teplot Okolní +5...50 °C Ambient +5…50 °C
Vlhkost 90 - 95% RH 90 - 95% RH
Elektrické napětí 230 V, 50 - 60 Hz 230 V, 50 - 60 Hz
Sonda na CO₂ IR IR