Tisk…
Krabička J.T.Baker® pro přístroje Tecan
Dodavatel: Avantor
45009-2000EA 459 CZK
45009-2000 45009-3000
Krabička J.T.Baker® pro přístroje Tecan
Pipette Tip Boxes and Racks
Krabice J.T.Baker® jsou speciálně vyrobeny jako příslušenství pro pipetovací špičky typu Tecan C-Tray.
  • K dispozici jsou 2 různé velikosti balení
Kompatibilní špičky nejsou zahrnuty a je nutné objednat je samostatně.