Tyto laboratorní chladicí boxy MediLine s ovladačem Comfort poskytují maximální úložný prostor se zastavěnou plochou o šířce 60 cm. Modely k umístění pod pracovní stůl jsou vysoké 820 mm a vejdou se téměř pod každý laboratorní stůl. Tato zařízení přesně splňují požadavky na laboratorní chlazení.
- Elektronický systém regulace teploty s nastavením teploty o 0,1 °C
- Graf teplotního výkonu je k dispozici na vyžádání
- Zvukové a vizuální alarmy „otevřených dveří“ a teploty (uživatelsky nastavitelné)
- Rozhraní RS485 a beznapěťový kontakt pro centrální monitorování
- Interiérové stropní svítidlo s vypínačem na modely skleněných dveří, LKV 3913 s LED osvětlením
Systém nuceného chlazení vzduchem ve spojení s přesným elektronickým regulátorem zajišťuje vysokou teplotní konzistenci a jednotnou teplotní distribuci uvnitř. Ovladač ukládá minimální a maximální vnitřní teploty, poslední tři teplotní alarmy a výpadky napájení, dohromady s časem, datem a délkou alarmu. Digitální displej udává přesnou teplotu a provozní stav. K ochraně obsahu před zamrznutím je k dispozici sekundární bezpečnostní termostat. Použitým chladivem je uhlovodík.
Teplotní rozsah: 3 až 16 °C.