Tisk…
VWR®, Krabice přepravní a skladovací, Multi use box
Dodavatel: VWR Collection
216-2378EA 1440 CZK
216-2378 216-2379 216-2380 216-2381 216-2383 216-2382
VWR®, Krabice přepravní a skladovací, Multi use box
Krabice Krabice přepravní
Vyrobeno z průhledného polypropylenu potravinářské kvality. Tyto víceúčelové boxy jsou silné, průhledné plastové nádoby, které lze použít jako obalový materiál při skladování a přepravě široké škály výrobků včetně potravin.
  • díky průhlednému materiálu je možné snadno kontrolovat obsah
  • hladké stěny pro snadnější čištění
  • schváleno pro styk s potravinami, lze používat v mrazáku nebo mýt v myčce
  • vhodné pro skladování a používání při teplotách –25 na +95 °C
  • s víkem lze stohovat, bez víka, pokud není používáno, mohou být boxy vloženy do sebe
  • 90% úspora místa při skladování prázdných boxů
  • víko zabezpečeno pomocí úchytek
Jsou k dispozici v různých velikostech pro jakékoliv potřeby. Jejich ergonomické úchytky umožňují pohodlné a bezpečné uzavření a uchopení při skladování a přepravě a víko usnadňuje bezpečné stabilní stohování.