Tisk…
Chladnička MediLine bez jisker s certifikátem ATEX, LKexv a LKUexv
Dodavatel: Liebherr
Mediline
471-0485EA 37990 CZK
471-0485 471-1300 471-0484
Chladnička MediLine bez jisker s certifikátem ATEX, LKexv a LKUexv
Chladničky
Tyto laboratorní chladničky bez vytváření jisker mají funkci statického chlazení s elektronickým ovládacím systémem zajišťujícím vysokou teplotní konzistenci a jednotné teplotní rozdělení. Jsou speciálně navržené pro skladování výbušných a vysoce hořlavých látek.
  • testovány dle směrnice ATEX
  • elektronický řídící systém s teplotními přírustky po 0,1 °C
  • předvrtaný otvor pro průchodku
  • zamykací, samozavírací, zaměnitelné dveře
  • akustické a vizuální alarmy pro otevřené dveře a teplotu (nastavitelné uživatelem)
  • rozhraní RS485 a beznapěťový kontakt pro centrální monitoring
Ovladač ukládá minimální a maximální vnitřní teploty, poslední tři teplotní alarmy a výpadky napájení, dohromady s časem, datem a délkou alarmu. Digitální displej udává přesnou teplotu a provozní stav. K ochraně obsahu před zamrznutím je k dispozici sekundární bezpečnostní termostat. Použitým chladivem je uhlovodík. Voda z odmrazení je sebrána v zásobníku a musí být manuálně vylita.
Všechny laboratorní chladničky Liebherr s vnitřním prostorem bez jisker jsou testovány dle směrnice ATEX. Mají vnitřní prostor Zone II nA pro plyny s přihlédnutím k bezpečnostním požadavkům kategorie hardwaru 3G. Tudíž jsou vhodné pro skladování výbušných a vysoce hořlavých látek.
Teplotní rozsah: +3 až +16 °C