Tisk…
Zkumavky s rovným okrajem
Dodavatel: DWK Life Sciences
A507512000611 A507510000611 A510013000611 A510016000711 A512516000711 A515016000711
212-0341EA 748 CZK
212-0341 212-0340 212-0342 212-0326 212-0327 212-0634
Zkumavky s rovným okrajem
Zkumavky Zkumavky na vzorky
Borosilikátové sklo.
  • Výborná chemická odolnost
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Nízký koeficient tepelné roztažnosti zaručuje poměrně vysokou teplotní stabilitu
Mohou být využiy také jako jednorázové kultivační zkumavky.