Tisk…
J.T.Baker®, Talíře, čtvercová studna
Dodavatel: Avantor
43001-0020EA 2580 CZK
43001-0020 43001-0062 43001-0066
J.T.Baker®, Talíře, čtvercová studna
Mikrodestičky Destičky s hlubokými jamkami
Tyto hluboké destičky se čtvercovými jamkami, vyrobené z panenského PP, jsou navrženy pro jednoduchou výměnu destiček v automatizovaných systémech. Ideální pro buněčné a bakteriální kultury.
  • Odolné vůči chemikáliím
  • Dno ve tvaru V 24 a 48jamkových destiček maximalizuje odběr tekutin a napomáhá resuspendování
  • Dno ve tvaru U u 96jamkových destiček
  • Bez vnitřních okrajů, které by rušily sběr magnetických kuliček
  • Zvýšené okraje jamek pro lepší tepelné těsnění
  • Konická základna pomáhá při koncentrování, rekonstituci a centrifugaci vzorků
Pro maximální využití kapacity.