Tisk…
J.T.Baker®, talíř, kulatá studna
Dodavatel: Avantor
43001-0010EA 2490 CZK
43001-0010 43001-0016 43001-0116
J.T.Baker®, talíř, kulatá studna
Mikrodestičky Destičky s hlubokými jamkami
Vyrobeno z panenského PP pro minimalizaci extrahovatelných částic.
  • Zvýšený rámeček zabraňuje křížové kontaminaci a umožňuje lepší teplem svařované těsnění
  • K dispozici také ve verzi bez rámečku pro vkládání zkumavek nebo při použití adhezivních těsnících fólií
  • Kulaté dno jamek pro optimální promíchání a výtěžnost vzorků
  • Vhodné pro automatizované systémy k nakládání se vzorky
  • Lze skladovat při –80 °C
Destička J.T.Baker® Plus s kulatými jamkami s vývody vzduchu a zvýšenými rámečky pro rozmrazování vzorků.