Tisk…
J.T.Baker®, Plate Medio
Dodavatel: Avantor
43001-0102EA 4880 CZK
43001-0102 43001-0103 43001-0101
J.T.Baker®, Plate Medio
Mikrodestičky Destičky s hlubokými jamkami
PP, 96-jamková úložná destička s kónickými jamkami.
  • Díky skladovatelnosti destiček J.T.Baker® Medio je potřeba méně než 50 % místa pro stohování
  • Alfanumerické kódy usnadňují registraci a identifikaci jednotlivých vzorků
  • Zvýšené okraje jamek umožňují vzduchotěsnost
  • Kónické jamky napomáhají při promíchávání vzorků
Destička J.T.Baker® Medio se skvěle hodí pro omezené skladovací prostory (např. chladničky).