Tisk…
Destička J.T.Baker® 384
Dodavatel: Avantor
43004-0120EA 5190 CZK
43004-0120 43004-0200
Destička J.T.Baker® 384
Mikrodestičky Destičky s hlubokými jamkami
K dispozici v PP pro automatizované testovací a skladovací systémy.
  • Alfanumerické kódy usnadňují identifikaci vzorku
  • Čtvercové jamky pro vyšší objem
  • Dno jamek ve tvaru V pro vysokou výtěžnost vzorků
  • Vysoký rámeček (3 mm) pro stabilní stohování bez klouzání
Destička J.T.Baker® 384 je ideální pro malé objemy vzorku.