Tisk…
Destička J.T.Baker® 96
Dodavatel: Avantor
43001-0117EA 2840 CZK
43001-0117 43001-0118 43001-0119 43001-0600
Destička J.T.Baker® 96
Mikrodestičky Destičky s hlubokými jamkami
Destičky J.T.Baker® s 96 kulatými jamkami vyrobené z PS jsou ideální pro aplikace ELISA.
  • Alfanumerické kódy usnadňují identifikaci vzorků
  • Tvar destičky výrazně snižuje přenos vzorků
  • Standardizované rozměry (128×85 mm) zajišťují kompatibilitu s většinou nejběžnějších laboratorních přístrojů