Tisk…
Destička J.T.Baker® SRW, magnetická
Dodavatel: Avantor
43001-0505EA 9460 CZK
43001-0505 43001-0504 43001-0506
Destička J.T.Baker® SRW, magnetická
Mikrodestičky Mikrodestičky pro HTS
Tyto destičky jsou vyrobené z vysoce čistého PP pro účinnou přípravu vzorků a jsou vhodné pro použití s přístroji pro zpracování vzorků za použití magnetických částic, např. KingFisher™ Flex 96 a Presto.
  • Standardní stopa SBS
  • Válcové jamky umožňují dobré promíchání vzorků
  • Mírně zvýšené okraje snižují riziko křížové kontaminace
  • Alfanumerický kód napomáhá registraci a identifikaci jednotlivých vzorků