Tisk…
J.T.Baker®, Robotic Tips Type TE
Dodavatel: Avantor
49002-0000EA 57000 CZK
49002-0000 49002-0006 49002-0007 49002-0106 49003-0000 49003-0006 49003-0007 49003-0106 49003-0107 49006-0000 49006-0006 49006-0106 49006-0107 49033-0000 49033-0006 49033-0106 49102-0000 49103-0000 49002-1106 49002-1107 49003-1106 49003-1107 49006-1106 49033-1106 49102-1106 49103-1106 49106-1106 49102-0006 49103-0006 49106-0000 49133-0000 49002-3106 49003-3106 49102-3106 49103-3106 49002-2006 49002-2106 49003-2106 49024-0008 49002-0117 49026-0017 49026-0117 49026-1117
J.T.Baker®, Robotic Tips Type TE
Špičky pipetovací
Vhodné pro použití na Tecan Freedom EVO nebo Tecan Fluent. K dispozici ve vodivé a nevodivé verzi, s filtrem nebo bez něj, a ve verzi označené CE-IVD pro klinické diagnostické aplikace.
  • Vyrobeno v podmínkách pro čisté prostory (čisté prostory třídy 8)
  • Nejmodernější kontrola kvality
  • Ideální pro analýzy s vysokou průchodností
  • Baleno v kartonu nebo blistru
Robotické hroty J.T.Baker® typu TE jsou vhodné pro použití na Tecan Freedom EVO (typicky používá hroty v S-Tray = závěsný zásobník), Tecan Fluent (typicky používá hroty v C-Tray pro box na hroty formátu ANSI/SLAS) a dalších OEM robotických nástroje.
Validace tipů na přístroji pro konkrétní aplikace je v odpovědnosti uživatele.
Informace pro objednávání: Empty tip boxes need to be ordered separately for single stack refill C-trays.