Tisk…
Hybridní automatický mikroskop (vzpřímený + inverzní + fluorescenční + v procházejícím světle), ECHO Revolution
Dodavatel: DISCOVER ECHO
VIBE0002 RNCU0001 RNJY0001 RNSDEW51 RNCO2001 RNCU2001 RNHM2001
ECHLVIBE0002EA 106240 CZK
ECHLVIBE0002 630-3340 630-3341 630-3342 630-3354 630-3355 630-3356
Hybridní automatický mikroskop (vzpřímený + inverzní + fluorescenční + v procházejícím světle), ECHO Revolution
Mikroskopy
Tento automatizovaný hybridní mikroskop typu „vše v jednom“ lze použít pro vzpřímené i inverzní metody pozorování.
  • Zobrazování živých buněk - zobrazování a záchyt živých vzorků automatizovanou mikroskopií v průběhu času
  • Stádium horního inkubátoru (volitelné) - zajišťuje optimální podmínky pro zachování životnosti vzorku
  • Vícekanálový - záchyt a překryv více vlnových délek při fluorescenci
  • Vícebodový - nastavení více bodů akvizic pro zobrazení a revizi v průběhu času
  • Spojování obrazů - záchyt a spojování pro vytvoření velkého zorného pole s obrazy s vysokým rozlišením
  • Z-stack - akvizice a sestavování obrazů na více ohniskových rovinách
  • Auto focus - automaticky najde a sleduje nejlepší Z-rovinu(y) pro zaostření
  • Hyperscan - vysokorychlostní spojování obrazů
Monochromatická kamera s rozlišením 5 Mpx a barevná kamera CMOS s rozlišením 5 Mpx pro světlé pole. Inteligentní hlavice na objektiv – umožňuje softwarovému rozhraní automaticky rozpoznat používaný objektiv. Software Hyperscan (volitelný) – velmi rychlé skenování a skládání mozaikových snímků sešíváním (image stitching) při vysokorychlostním snímkování fotoaparátu.
Illumination technique: Brightfield and Epi-fluorescence (phase contrast available as an option). Ultra-bright LEDs with 50000-hour lifespan. Touch screen functions drive cameras and illumination, replacing manual turrets and levers. Traditional eyepieces are replaced by a 32" 4K display for easier viewing. The upright observation method is ideal for viewing glass slides. Useful for water dipping applications. The inverted observation method is suitable for viewing live samples in fluidic chambers such as dishes and well plates. It also allows for easier manipulation of samples. Ideal for long working distance applications.
Informace pro objednávání: Je třeba doplnit o objektivy, filtry, světelné kostky a kondenzátory (vše se prodává zvlášť).
Informace o dodávce:
Supplied with a 32" 4K monitor, keyboard and mouse, motorised epi-fluorescence turret, brightfield and fluorescence cameras, power supply, automated precision X/Y stage, and lens cloth.