Ethylendiamin ≥99.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
88382.290EA
2730
CZK
88382.290
88382.180
88382.410
88382.320
88382.460
Ethylendiamin ≥99.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Ethylendiamin
Vzorec:
C₂H₈N₂ MW: 60,1 g/mol |
MDL Number:
MFCD00008204 CAS číslo: 107-15-3 UN: 1604 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) | ≥ 99.0% |
Appearance | Clear liquid |
Colouration | ≤ 15 APHA |
Water | ≤ 0.5% |