Tisk…
Celite® 545, filtrační pomůcka, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
22557.360EA 5805 CZK
22557.360 22557.460 22557.230 22557.290
Celite® 545, filtrační pomůcka, GPR RECTAPUR®
Celite® 545, filtrační pomůcka
Diatomaceous silica for filtration.
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
Vzorec: SiO₂
MW: 60.08
MDL Number: MFCD00132803
CAS číslo: 68855-54-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identifikace Splňuje
pH (25°C; 10%) ≥ 8,5
Loss on ignition (600 °C) ≤ 0.6%
Particle size (< 0.1 mm) ≥ 60%