Manganistan draselný 0,02 mol/l 0,1 N vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution standardised against ferrous ethylenediammonium sulphate
Dodavatel: VWR Chemicals
|
|
31456.295EA
1480
CZK
31456.295
Manganistan draselný 0,02 mol/l 0,1 N vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution standardised against ferrous ethylenediammonium sulphate
Manganistan draselný
Vzorec:
KMnO₄ MW: 158,03 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011364 CAS číslo: 7722-64-7 UN: 3082 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2% accuracy) | 0.01996 - 0.02004 mol/L |
NIST traceable | Confirmed |
Conforms to Reag.Ph.Eur. | Passes test |
Standardised against C₂H₈N₂.Fe.2H₂SO₄ | Passes test |