Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-1-(4-methoxyphenoxy)benzene ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52475-10G PC52475-1G PC52475-5G
APOSPC52475-10GEA 16340 CZK
APOSPC52475-10G APOSPC52475-1G APOSPC52475-5G
4-Bromo-2-fluoro-1-(4-methoxyphenoxy)benzene ≥95%
4-Bromo-2-fluoro-1-(4-methoxyphenoxy)benzene