Tisk…
4,4,4-Trifluoro-3-methyl-3-trimethylsilyloxybutan-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50974-1G PC50974-250MG
APOSPC50974-1GEA 14880 CZK
APOSPC50974-1G APOSPC50974-250MG
4,4,4-Trifluoro-3-methyl-3-trimethylsilyloxybutan-2-one
4,4,4-Trifluoro-3-methyl-3-trimethylsilyloxybutan-2-one
Vzorec: C₈H₁₅F₃O₂Si
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32693997
CAS číslo: 2649323-00-0
UN: 1993
ADR: 3,III