Tisk…
3-Bromo-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303504-1G PC303504-5G
APOSPC303504-1GEA 0 CZK
APOSPC303504-1G APOSPC303504-5G
3-Bromo-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Bromo-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₂BrCl₂F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640097
CAS číslo: 2514730-10-8