3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303495-1G
PC303495-5G
APOSPC303495-1GEA
7940
CZK
APOSPC303495-1G
APOSPC303495-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzamide
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzamide
Vzorec:
C₈H₆BrF₂NO₂ MW: 266,04 g/mol Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
2512221-83-7 |