Tisk…
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303440-1G PC303440-5G
APOSPC303440-1GEA 5960 CZK
APOSPC303440-1G APOSPC303440-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoyl chloride
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,565 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1003709-50-9