Tisk…
8-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301043-1G PC301043-250MG
APOSPC301043-1GEA 14880 CZK
APOSPC301043-1G APOSPC301043-250MG
8-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅BrF₂N₂O₂
Bod tání: 213-215 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2514942-06-2