Tisk…
[(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR475198-1G OR475198-250MG
APOSOR475198-1GEA 20470 CZK
APOSOR475198-1G APOSOR475198-250MG
[(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
[(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
Vzorec: C₈H₁₂ClN₃.₂ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32663472
CAS číslo: 2514952-98-6