Tisk…
[(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR475197-1G OR475197-250MG
APOSOR475197-1GEA 20470 CZK
APOSOR475197-1G APOSOR475197-250MG
[(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
[(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
Vzorec: C₈H₁₂BrN₃.₂ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32663471
CAS číslo: 2514953-00-3