Tisk…
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR475196-1G OR475196-250MG
APOSOR475196-1GEA 18650 CZK
APOSOR475196-1G APOSOR475196-250MG
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
Vzorec: C₈H₁₃N₃.₂ClH
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 2514953-01-4