Tisk…
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR475195-1G OR475195-250MG
APOSOR475195-1GEA 20470 CZK
APOSOR475195-1G APOSOR475195-250MG
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
Vzorec: C₈H₁₃N₃.₂ClH
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 2514953-06-9