Tisk…
1-(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR475193-1G OR475193-250MG
APOSOR475193-1GEA 20470 CZK
APOSOR475193-1G APOSOR475193-250MG
1-(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride 95%
1-(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride
Vzorec: C₇H₁₀BrN₃.₂ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32669859
CAS číslo: 2514952-96-4