Tisk…
1-(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR475192-1G OR475192-250MG
APOSOR475192-1GEA 20470 CZK
APOSOR475192-1G APOSOR475192-250MG
1-(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride 95%
1-(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
Vzorec: C₇H₁₁N₃.₂ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32669858
CAS číslo: 2514952-94-2