Tisk…
Virginiamycin complex
Dodavatel: Apollo Scientific
BIV1005-100MG BIV1005-250MG BIV1005-1G
APOSBIV1005-100MGEA 3540 CZK
APOSBIV1005-100MG APOSBIV1005-250MG APOSBIV1005-1G
Virginiamycin complex
Virginiamycin complex
Bod tání: 165-175 °C
Storage Temperature: Freezer
CAS číslo: 121006-76-1