Tisk…
Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
BIMN2039-1G BIMN2039-250MG
APOSBIMN2039-1GEA 21820 CZK
APOSBIMN2039-1G APOSBIMN2039-250MG
Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine ≥99%
Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine
Vzorec: C₁₀H₁₂FN₅O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132942
CAS číslo: 21679-14-1