Tisk…
2,2'-Diamino-2'-deoxyadenosine ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
BIMN2035-1G BIMN2035-250MG
APOSBIMN2035-1GEA 29100 CZK
APOSBIMN2035-1G APOSBIMN2035-250MG
2,2'-Diamino-2'-deoxyadenosine ≥95%
2,2'-Diamino-2'-deoxyadenosine
Vzorec: C₁₀H₁₅N₇O₃
MW: 281,276 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09750839
CAS číslo: 215943-79-6