Tisk…
9-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)hypoxantine (2’-FANA-I) ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
BIMN2024-250MG BIMN2024-500MG
APOSBIMN2024-250MGEA 15540 CZK
APOSBIMN2024-250MG APOSBIMN2024-500MG
9-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)hypoxantine (2’-FANA-I) ≥97%
9-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)hypoxantine (2’-FANA-I)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12911816
CAS číslo: 98983-40-5