Tisk…
9-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)adenine (FANA-A) ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BIMN2021-250MG BIMN2021-500MG
APOSBIMN2021-250MGEA 14650 CZK
APOSBIMN2021-250MG APOSBIMN2021-500MG
9-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)adenine (FANA-A) ≥98%
9-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)adenine (FANA-A)
Vzorec: C₁₀H₁₂FN₅O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12911815
CAS číslo: 20227-41-2