Tisk…
Amastatin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIMI3764-1MG BIMI3764-5MG
APOSBIMI3764-1MGEA 1160 CZK
APOSBIMI3764-1MG APOSBIMI3764-5MG
Amastatin
Amastatin
Vzorec: C₂₁H₃₈N₄O₈
MW: 474.548 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038400
CAS číslo: 67655-94-1