Tisk…
Imipenem and cilastatin sodium
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIIC0001-1G BIIC0001-500MG BIIC0001-100MG
APOSBIIC0001-1GEA 12010 CZK
APOSBIIC0001-1G APOSBIIC0001-500MG APOSBIIC0001-100MG
Imipenem and cilastatin sodium
Imipenem and cilastatin sodium
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01744417
CAS číslo: 85960-17-4