Tisk…
Calcein
Dodavatel: Apollo Scientific
BIB1007-1G BIB1007-5G
APOSBIB1007-1GEA 1660 CZK
APOSBIB1007-1G APOSBIB1007-5G
Calcein
Calcein
Vzorec: C₃₀H₂₆N₂O₁₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005049
CAS číslo: 154071-48-4