Tisk…
2-Chloro-N-(2-fluorophenyl)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9999-1G PC9999-5G
APOSPC9999-1GEA 622 CZK
APOSPC9999-1G APOSPC9999-5G
2-Chloro-N-(2-fluorophenyl)acetamide
2-Chloro-N-(2-fluorophenyl)acetamide
Vzorec: C₈H₇ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00730970
CAS číslo: 347-66-0