Tisk…
3-(2,6-Difluorophenyl)-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9994-1G PC9994-250MG
APOSPC9994-1GEA 5200 CZK
APOSPC9994-1G APOSPC9994-250MG
3-(2,6-Difluorophenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(2,6-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₆F₂N₂
MW: 180,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094571
CAS číslo: 154258-88-5