5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-(4-Fluorophenyl)pentanoic acid
PC9990-1G
PC9990-5G
PC9990-10G
APOSPC9990-1GEA
3810
CZK
APOSPC9990-1G
APOSPC9990-5G
APOSPC9990-10G
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Vzorec:
C₁₁H₁₃FO₂ Bod tání: 73…79 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00800242 CAS číslo: 24484-22-8 |